Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14837.14 A14837.22
A14837.14EA 123 EUR InStock
A14837.14 A14837.22
Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 2511-22-0 Molecular Formula: C16H24O3 Formula Weight: 264.37 Melting Point: 164-166° Beilstein Reference: 2218125 MDL No.: MFCD00017253
Formule: C₁₆H₂₄O₃
MW: 264,37 g/mol
Point de fusion: 164…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017253
Numéro CAS: 2511-22-0
EINECS: 219-729-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité