4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14902.06EA 143 EUR InStock
A14902.06 A14902.14 A14902.03
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride 98%
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Formule: C₅H₇Cl₂NS
MW: 184,078 g/mol
Point de fusion: ∼ 165 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00067725
Numéro CAS: 77470-53-2
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité