Cholesterol acetate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate, Cholesteryl Acetate, Acetyl Cholesterol, Acetic Acid Cholesterol Ester
A15052.14 A15052.22 A15052.36
A15052.14EA 110 EUR InStock
A15052.14 A15052.22 A15052.36
Cholesterol acetate ≥97%
Cholesterol acetate
Purity: 97+% CAS No.: 604-35-3 Molecular Formula: C29H48O2 Formula Weight: 428.70 Melting Point: 112-114° Beilstein Reference: 2064235 Optical Rotation: -43° (c=5 in chloroform) MDL No.: MFCD00003636
Formule: C₂₉H₄₈O₂
MW: 428,70 g/mol
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003636
Numéro CAS: 604-35-3
EINECS: 210-066-4
Merck Index: 14,2201
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité