Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15076.14 A15076.22 A15076.36
A15076.14EA 29.4 EUR InStock
A15076.14 A15076.22 A15076.36
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 4263-52-9 Molecular Formula: BrCH2CH2SO3Na Formula Weight: 211.02 Melting Point: ca 284° dec. Beilstein Reference: 4590828 MDL No.: MFCD00007530
Formule: C₂H₅BrO₃S
Point de fusion: ∼ 284 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007530
Numéro CAS: 4263-52-9
EINECS: 224-244-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité