Pamoic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4'-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Embonic acid
A15207.18 A15207.30
A15207.18EA 39.1 EUR InStock
A15207.18 A15207.30
Pamoic acid 99%
Pamoic acid
Purity: 99% CAS No.: 130-85-8 Molecular Formula: C23H16O6 Formula Weight: 388.38 Melting Point: 300° Solubility: Soluble in nitrobenzene, pyridine Beilstein Reference: 901319 MDL No.: MFCD00004079
Applications: Used in preparation of repository derivatives of medicinal agents
Formule: C₂₃H₁₆O₆
MW: 388,38 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004079
Numéro CAS: 130-85-8
EINECS: 204-998-0
Merck Index: 14,7005
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité