Furoin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15272.06 A15272.14 A15272.22
A15272.06EA 34.4 EUR InStock
A15272.06 A15272.14 A15272.22
Furoin 98%
Furoin
Purity: 98% CAS No.: 552-86-3 Molecular Formula: C10H8O4 Formula Weight: 192.17 Melting Point: 137-139° Beilstein Reference: 383995 MDL No.: MFCD00003246
Formule: C₁₀H₈O₄
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003246
Numéro CAS: 552-86-3
EINECS: 209-024-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité