Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
A15286.14 A15286.22 A15286.36
A15286.14EA 27.2 EUR InStock
A15286.14 A15286.22 A15286.36
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
CAS No.: 20824-56-0 Molecular Formula: (NH4O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2.xH2O Formula Weight: 326.31(anhy) Beilstein Reference: 7785165 MDL No.: MFCD00150463
Formule: C₁₀H₂₂N₄O₈·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150463
Numéro CAS: 20824-56-0
EINECS: 244-063-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité