Metaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15292.18 A15292.0B A15292.30
A15292.18EA 35.4 EUR InStock
A15292.18 A15292.0B A15292.30
Metaldehyde 98%
Metaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 108-62-3 Molecular Formula: C8H16O4 Formula Weight: 176.22 Flash Point: 55°(131°F) Melting Point: 192-196° subl. UN No.: UN1332 MDL No.: MFCD00071549
Formule: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Point de fusion: 192…196 °C (subl.)
Point d'éclair: 55 °C (131 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134115
Numéro CAS: 108-62-3
EINECS: 203-600-2
ONU: 1332
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,5923
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité