Copper(II) oxalate hemihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15365.18 A15365.30
A15365.18EA 42.8 EUR InStock
A15365.18 A15365.30
Copper(II) oxalate hemihydrate 98%
Copper(II) oxalate hemihydrate
Purity: 98% CAS No.: 5893-66-3 Molecular Formula: CuC2O4.0.5H2O Formula Weight: 160.57 (151.51anhy) Solubility: Soluble in NH4OH UN No.: UN3288 MDL No.: MFCD00150451
Formule: CuC₂O₄·½H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150451
Numéro CAS: 5893-66-3
EINECS: 212-411-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2645
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité