6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15367.06EA 237 EUR InStock
A15367.06 A15367.03
6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole 98%
6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole
Formule: C₇H₄ClFN₂S
MW: 202,64 g/mol
Point de fusion: ∼ 308 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052490
Numéro CAS: 142313-30-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité