DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: H-DL-Dab·2HCl, H-DL-Dab.2HCl
A15408.03 A15408.06 A15408.14
A15408.03EA 62.8 EUR InStock
A15408.03 A15408.06 A15408.14
DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride 99%
DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 65427-54-5 Molecular Formula: C4H10N2O2.2HCl Formula Weight: 191.06 Melting Point: ca 198° dec. Beilstein Reference: 4708499 MDL No.: MFCD00012910
Formule: C₄H₁₀N₂O₂·₂HCl
MW: 191,1 g/mol
Point de fusion: ∼ 198 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012910
Numéro CAS: 65427-54-5
EINECS: 265-774-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité