3-Chloro-1-propanamine chlorhydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15415.18 A15415.30
A15415.18EA 43.2 EUR InStock
A15415.18 A15415.30
3-Chloro-1-propanamine chlorhydrate 98%
3-Chloro-1-propanamine chlorhydrate
Purity: 98% CAS No.: 6276-54-6 Molecular Formula: Cl(CH2)3NH2.HCl Formula Weight: 130.02 Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 3667451 MDL No.: MFCD00012913
Formule: C₃H₈ClN
Point de fusion: 147…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012913
Numéro CAS: 6276-54-6
EINECS: 228-474-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité