5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5,6-Dimethyl-2-benzimidazolinone
A15421.03 A15421.06
A15421.03EA 49.8 EUR InStock
A15421.03 A15421.06
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Purity: 98% CAS No.: 2033-30-9 Molecular Formula: C9H10N2O Formula Weight: 162.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 139589 MDL No.: MFCD00051725
Formule: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,19 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051725
Numéro CAS: 2033-30-9
EINECS: 217-993-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité