Polyethylene oxide, M.W. >5,000,000
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: PEO
A15536.22 A15536.36
A15536.22EA 135 EUR InStock
A15536.22 A15536.36
Polyethylene oxide, M.W. >5,000,000
Polyethylene oxide
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: (-CH2CH2O-)n Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: ca 175° MDL No.: MFCD00147992
Formule: (-CH₂CH₂O-)n
Point de fusion: ∼ 175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00147970
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité