Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2,5-Diméthyl-3-furyl)éthanone 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

A15545.18EA 138 EUR InStock
A15545.18
1-(2,5-Diméthyl-3-furyl)éthanone 98%
1-(2,5-Diméthyl-3-furyl)éthanone


Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C
Densité: 1,038
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010281
Numéro CAS: 10599-70-9
EINECS: 234-216-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité