Ellagic acid, (∼12% H₂O) 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,7,8-Tetrahydroxychromeno[5,4,3-cde]chromene-5,10-dione, 4,4',5,5',6,6'-Hexahydroxydiphenic acid 2,6,2',6'-dilactone
A15722.06 A15722.14 A15722.22
A15722.06EA 50.5 EUR InStock
A15722.06 A15722.14 A15722.22
Ellagic acid, (∼12% H₂O) 97%
Ellagic acid
Ellagic acid used as selective, ATP-competitive inhibitor of casein kinase 2. Exhibits antitumor activity and inhibits glutathione S-transferase. It is also used as a Topo I and II, FGR, GSK, and PKA inhibitor.Commonly occurring plant polyphenol, inhibitor of glutathione S-transferase. Used for the assay of factor XIIa in plasma.Contact activation in blood coagulation.
Purity: 97% CAS No.: 476-66-4 Molecular Formula: C14H6O8.xH2O Formula Weight: 302.20(anhy) Melting Point: 450° dec. Beilstein Reference: 47549 MDL No.: MFCD00149494
Formule: C₁₄H₆O₈·xH₂O
MW: 302,194 g/mol
Point de fusion: 450 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149494
Numéro CAS: 476-66-4
EINECS: 207-508-3
Merck Index: 14,3547
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité