meso-Erythritol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15813.14 A15813.22
A15813.14EA 67.1 EUR InStock
A15813.14 A15813.22
meso-Erythritol 99%
meso-Erythritol
Purity: 99% CAS No.: 149-32-6 Molecular Formula: C4H10O4 Formula Weight: 122.12 Melting Point: 119-124° Boiling Point: 329-331° Beilstein Reference: 1719753 MDL No.: MFCD00004710
Formule: C₄H₁₀O₄
Point d'ébullition: 329…331 °C
Point de fusion: 119…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004710
Numéro CAS: 149-32-6
EINECS: 205-737-3
Merck Index: 14,3675
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité