Diacetone acrylamide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-Methyl-4-oxopentan-2-yl)acrylamide, N-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide
A15940.0B A15940.18 A15940.30
A15940.0BEA 378 EUR InStock
A15940.0B A15940.18 A15940.30
Diacetone acrylamide 99%
Diacetone acrylamide
Purity: 99% CAS No.: 2873-97-4 Molecular Formula: CH3COCH2C(CH3)2NHCOCH=CH2 Formula Weight: 169.23 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 54-56° Beilstein Reference: 1928444 MDL No.: MFCD00008788
Formule: C₉H₁₅NO₂
MW: 169,22 g/mol
Point de fusion: 54…56 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008788
Numéro CAS: 2873-97-4
EINECS: 220-713-2
Merck Index: 14,2963
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité