trans,trans-2,4-Decadien-1-ol 90% remainder mainly trans, cis isomer
Fournisseur: Thermo Scientific
A15989.03EA 40.5 EUR InStock
A15989.03 A15989.14 A15989.06
trans,trans-2,4-Decadien-1-ol 90% remainder mainly trans, cis isomer
trans,trans-2,4-Decadien-1-ol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,26 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (0,5 mmHg)
Densité: 0,870
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014052
Numéro CAS: 18409-21-7
EINECS: 242-291-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité