Sodium percarbonate 13 - 14% (oxygène actif)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16045.0E A16045.22 A16045.36
A16045.0EEA 97.4 EUR InStock
A16045.0E A16045.22 A16045.36
Sodium percarbonate 13 - 14% (oxygène actif)
Sodium percarbonate
CAS No.: 15630-89-4 Molecular Formula: Na2CO3.1.5H2O2 Formula Weight: 157.01 UN No.: UN1479 MDL No.: MFCD00043204
Formule: 2Na₂CO₃·3H₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043204
Numéro CAS: 15630-89-4
EINECS: 239-707-6
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité