1,3-Bis(hydroxymethyl)urea 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N,N'-Bis(hydroxymethyl)urea, N,N'-Dimethylolurea
A16060.0E A16060.22 A16060.36
A16060.0EEA 330 EUR InStock
A16060.0E A16060.22 A16060.36
1,3-Bis(hydroxymethyl)urea 90%, tech.
1,3-Bis(hydroxymethyl)urea
Purity: 90% CAS No.: 140-95-4 Molecular Formula: C3H8N2O3 Formula Weight: 120.11 Odour: Odourless pH: 7-8 Melting Point: 124-128° MDL No.: MFCD00014414
Formule: C₃H₈N₂O₃
MW: 120,11 g/mol
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014414
Numéro CAS: 140-95-4
EINECS: 205-444-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité