α-Isopropylphenylacetic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: alpha-Isopropylphenylacetic Acid
A16077.06 A16077.14
A16077.06EA 105 EUR InStock
A16077.06 A16077.14
α-Isopropylphenylacetic acid 97%
alpha-Isopropylphenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 3508-94-9 Molecular Formula: C11H14O2 Formula Weight: 178.23 Melting Point: 57-62° Beilstein Reference: 2045915 MDL No.: MFCD00021708
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point de fusion: 57…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021708
Numéro CAS: 3508-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité