Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16194.36 A16194.0E A16194.22
A16194.36EA 92.5 EUR InStock
A16194.36 A16194.0E A16194.22
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Formaldehyde sodium bisulphite
Purity: 95% CAS No.: 870-72-4 Molecular Formula: HOCH2SO3Na Formula Weight: 134.09 Odour: Odourless Melting Point: 200° dec. MDL No.: MFCD00044664
Formule: CH₄O₄S
Point de fusion: 200 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044664
Numéro CAS: 870-72-4
EINECS: 212-800-9
Merck Index: 14,4236
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité