Brucine dihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16251.09 A16251.18
A16251.09EA 33.1 EUR InStock
A16251.09 A16251.18
Brucine dihydrate 98%
Brucine dihydrate
Brucine dihydrate is used as a resolving agent for chiral acids.
Purity: 98% CAS No.: 5892-11-5 Molecular Formula: C23H26N2O4.2H2O Formula Weight: 430.50 (394.47anhy) Melting Point: 176-178° UN No.: UN1570 MDL No.: MFCD00149384
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₄·2H₂O
MW: 430,50 g/mol (394,47 anhy)
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149384
Numéro CAS: 5892-11-5
ONU: 1570
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité