Pivaloylacetonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16309.22EA 184 EUR InStock
A16309.22 A16309.14
Pivaloylacetonitrile 99%
Pivaloylacetonitrile
Formule: C₇H₁₁NO
MW: 125,17 g/mol
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010208
Numéro CAS: 59997-51-2
EINECS: 262-017-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité