7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)umbelliferone, TFMU
A16537.03 A16537.06
A16537.03EA 83 EUR InStock
A16537.03 A16537.06
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 98%
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Purity: 98% CAS No.: 575-03-1 Molecular Formula: C10H5F3O3 Formula Weight: 230.14 Melting Point: 178-180° MDL No.: MFCD00037578
Formule: C₁₀H₅F₃O₃
MW: 230,14 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037578
Numéro CAS: 575-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité