Diiodofluorescein
Fournisseur: Thermo Scientific
A16554.09EA 41 EUR InStock
A16554.09 A16554.18
Diiodofluorescein
Diiodofluorescein
Formule: C₂₀H₁₀I₂O₅
MW: 584,11 g/mol
Point de fusion: 239…241 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036461
Numéro CAS: 31395-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité