Diphenyl-N-cyanocarbonimidate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16600.14EA 547 EUR InStock
A16600.14 A16600.06
Diphenyl-N-cyanocarbonimidate 97%
Diphenyl-N-cyanocarbonimidate
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
MW: 238,25 g/mol
Point de fusion: 155…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010380
Numéro CAS: 79463-77-7
EINECS: 427-300-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité