D-Pantothenic acid calcium salt hydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Calcium D-pantothenate hydrate
A16609.22 A16609.36
A16609.22EA 58.6 EUR InStock
A16609.22 A16609.36
D-Pantothenic acid calcium salt hydrate 98%
D-Pantothenic acid calcium salt hydrate
Purity: 98% CAS No.: 331748-07-3 Molecular Formula: C18H32CaN2O10.xH2O Formula Weight: 476.54(anhy) Melting Point: ca 138° dec. Beilstein Reference: 3769272 Optical Rotation: +27° (c=5 in water) MDL No.: MFCD00002766
Formule: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀·xH₂O
MW: 476,54 g/mol (anhy)
Point de fusion: ∼ 138 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002766
Numéro CAS: 331748-07-3
EINECS: 205-278-9
Merck Index: 14,7015
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité