Diphenylphosphinamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16657.14 A16657.06
A16657.14EA 533 EUR InStock
A16657.14 A16657.06
Diphenylphosphinamide 98%
Diphenylphosphinamide
Purity: 98% CAS No.: 5994-87-6 Molecular Formula: C12H12NOP Formula Weight: 217.21 Melting Point: 160-162° MDL No.: MFCD00014766
Formule: C₁₂H₁₂NOP
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014766
Numéro CAS: 5994-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité