1,2-Hydrazinedicarbothioamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Hydrazine-1,2-bis(carbothioamide)
A16667.14 A16667.22
A16667.14EA 30.3 EUR InStock
A16667.14 A16667.22
1,2-Hydrazinedicarbothioamide 97%
1,2-Hydrazinedicarbothioamide
Purity: 97% CAS No.: 142-46-1 Molecular Formula: C2H6N4S2 Formula Weight: 150.22 Melting Point: ca 212° dec. Beilstein Reference: 1723178 MDL No.: MFCD00014471
Formule: C₂H₆N₄S₂
MW: 150,22 g/mol
Point de fusion: ∼ 212 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014471
Numéro CAS: 142-46-1
EINECS: 205-537-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité