cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16859.06EA 339 EUR InStock
A16859.06 A16859.03
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene 97%
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene
Formule: C₂₆H₂₂P₂
MW: 396,40 g/mol
Point de fusion: 122…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003046
Numéro CAS: 983-80-2
EINECS: 213-569-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité