1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Allopurinol
A16974.06 A16974.14
A16974.06EA 36.2 EUR InStock
A16974.06 A16974.14
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Purity: 98% CAS No.: 315-30-0 Molecular Formula: C5H5N4O Formula Weight: 136.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00599413
Formule: C₅H₄N₄O
MW: 136,11 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00599413
Numéro CAS: 315-30-0
EINECS: 206-250-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité