4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17066.06 A17066.14
A17066.06EA 77.4 EUR InStock
A17066.06 A17066.14
4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol 97%
4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 22068-49-1 Molecular Formula: C9H10OS2 Formula Weight: 198.30 Melting Point: 117-119° MDL No.: MFCD00068127
Formule: C₉H₁₀OS₂
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068127
Numéro CAS: 22068-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité