Methyl-4-chlorocinnamate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-(4-chlorophenyl)acrylate, 4-Chlorocinnamic Acid Methyl Ester
A17071.06 A17071.14
A17071.06EA 65 EUR InStock
A17071.06 A17071.14
Methyl-4-chlorocinnamate 99%
Methyl-4-chlorocinnamate
Purity: 99% CAS No.: 7560-44-3 Molecular Formula: C10H9ClO2 Formula Weight: 196.64 Melting Point: 74-77° Beilstein Reference: 2045629 MDL No.: MFCD00075790
Formule: C₁₀H₉ClO₂
MW: 196,63 g/mol
Point de fusion: 74…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075790
Numéro CAS: 7560-44-3
EINECS: 231-451-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité