2-Phenylbutyronitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A17093.09 A17093.18
A17093.09EA 30.9 EUR InStock
A17093.09 A17093.18
2-Phenylbutyronitrile 95%
2-Phenylbutyronitrile
Purity: 95% CAS No.: 769-68-6 Molecular Formula: C10H11N Formula Weight: 145.20 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5086 Boiling Point: 102-104°/7mm UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00001876
Formule: C₁₀H₁₁N
Point d'ébullition: 102…104 °C (7 mmHg)
Densité: 0.975
Point d'éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001876
Numéro CAS: 769-68-6
EINECS: 212-213-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité