Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17111.06 A17111.03
A17111.06EA 318 EUR InStock
A17111.06 A17111.03
Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate 98%
Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 175204-21-4 Molecular Formula: C8H6N2O2S Formula Weight: 194.21 Melting Point: 90-92° MDL No.: MFCD00173948
Formule: C₈H₆N₂O₂S
MW: 194,21 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173948
Numéro CAS: 175204-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité