Aluminium oxyde activé neutre Brockmann Grade II
Fournisseur: Thermo Scientific
A17141.36EA 55.2 EUR InStock
A17141.36 A17141.0E
Aluminium oxyde activé neutre Brockmann Grade II
Aluminium oxide activated neutral
Formule: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Densité: 3,97
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité