N-Carbamoyl-DL-aspartic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17166.18 A17166.09
A17166.18EA 1370 EUR InStock
A17166.18 A17166.09
N-Carbamoyl-DL-aspartic acid 98%
N-Carbamoyl-DL-aspartic acid
Purity: 98% CAS No.: 923-37-5 Molecular Formula: C5H8N2O5 Formula Weight: 176.13 Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 1726861 MDL No.: MFCD00042822
Formule: C₅H₈N₂O₅
Point de fusion: ∼ 175 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042822
Numéro CAS: 923-37-5
EINECS: 213-096-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité