L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Nile blue A
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Nile blue A sulphate, Nile blue sulphate, 5-Amino-9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-7-ium sulphate, Basic Blue 12
A17174.14 A17174.06
A17174.14EA 82.7 EUR InStock
A17174.14 A17174.06
Nile blue A
Nile blue A
CAS No.: 3625-57-8 Molecular Formula: C40H40N6O6S Formula Weight: 732.84 Melting Point: 300° dec. MDL No.: MFCD00064529
Formule: C₄₀H₄₀N₆O₆S
MW: 732.84 g/mol
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064529
Numéro CAS: 3625-57-8
EINECS: 222-832-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité