(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17182.06 A17182.14
A17182.06EA 37.2 EUR InStock
A17182.06 A17182.14
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 99%
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid
Purity: 99% CAS No.: 1161-13-3 Molecular Formula: C17H17NO4 Formula Weight: 299.33 Melting Point: 86-92° Beilstein Reference: 2222826 Optical Rotation: +5° (c=5 in acetic acid) MDL No.: MFCD00020418
Formule: C₁₇H₁₇NO₄
Point de fusion: 86…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020418
Numéro CAS: 1161-13-3
EINECS: 214-599-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité