Menthofuran 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17192.03 A17192.06
A17192.03EA 53.7 EUR InStock
A17192.03 A17192.06
Menthofuran 95%
Menthofuran
Purity: 95% CAS No.: 494-90-6 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4845 Boiling Point: 86-88°/15mm MDL No.: MFCD00041851
Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 86…88 °C (15 mmHg)
Densité: 0.972
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041851
Numéro CAS: 494-90-6
EINECS: 207-795-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité