Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17211.09EA 63.5 EUR InStock
A17211.09 A17211.18
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
Formule: C₆H₂₄Cl₃CoN₆·3H₂O
MW: 399,64 g/mol (345,59 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211318
Numéro CAS: 14883-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité