1-Acetamidoadamantane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17224.09 A17224.18
A17224.09EA 47.1 EUR InStock
A17224.09 A17224.18
1-Acetamidoadamantane 98%
1-Acetamidoadamantane
Purity: 98% CAS No.: 880-52-4 Molecular Formula: C12H19NO Formula Weight: 193.29 Melting Point: 146-149° MDL No.: MFCD00074730
Formule: C₁₂H₁₉NO
Point de fusion: 146…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074730
Numéro CAS: 880-52-4
EINECS: 212-914-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité