Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17277.09 A17277.18 A17277.30
A17277.09EA 57.7 EUR InStock
A17277.09 A17277.18 A17277.30
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 4244-84-2 Molecular Formula: H2NCH2CH2CO2CH2CH3.HCl Formula Weight: 153.61 Melting Point: 67-72° Beilstein Reference: 3559095 MDL No.: MFCD00012909
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
Point de fusion: 67…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012909
Numéro CAS: 4244-84-2
EINECS: 224-203-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité