N-Acetyl-L-tyrosine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A17307.09 A17307.18 A17307.30
A17307.09EA 69.7 EUR InStock
A17307.09 A17307.18 A17307.30
N-Acetyl-L-tyrosine 99%
N-Acetyl-L-tyrosine
Purity: 99% CAS No.: 537-55-3 Molecular Formula: C11H13NO4 Formula Weight: 223.23 Melting Point: 150-151° Beilstein Reference: 2697172 Optical Rotation: +58° (c=5 in ethanol) MDL No.: MFCD00037190
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
Point de fusion: 150…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037190
Numéro CAS: 537-55-3
EINECS: 208-671-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité