Lobeline sulphate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A17326.03EA 49.1 EUR InStock
A17326.03 A17326.06
Lobeline sulphate 99%
Lobeline sulphate
Formule: C₄₄H₅₄N₂O₄·H₂SO₄
MW: 773,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135592
Numéro CAS: 134-64-5
EINECS: 205-151-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité