Copper(II) phosphate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17360.0E A17360.22 A17360.36
A17360.0EEA 1020 EUR InStock
A17360.0E A17360.22 A17360.36
Copper(II) phosphate 98%
Copper(II) phosphate
Purity: 98% CAS No.: 7798-23-4 Molecular Formula: Cu3O8P2 Formula Weight: 380.58 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00036268
Formule: Cu₃O₈P₂
MW: 380,58 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036268
Numéro CAS: 7798-23-4
EINECS: 232-254-5
Merck Index: 14,2648
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité