Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy 99% radical libre
Fournisseur: Thermo Scientific
A17381.03 A17381.06
A17381.03EA 83.9 EUR InStock
A17381.03 A17381.06
Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy 99% radical libre
Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy
Purity: 99% CAS No.: 3229-73-0 Molecular Formula: C9H15N2O2 Formula Weight: 183.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 198-200° Beilstein Reference: 4138020 MDL No.: MFCD00005341
Formule: C₉H₁₅N₂O₂
MW: 183,23 g/mol
Point de fusion: 198…200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005341
Numéro CAS: 3229-73-0
EINECS: 221-765-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité