EDTA sel tétrasodique hydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate, Kestranal® 4S hydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt hydrate, Sodium 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetate xhydrate, Edetic acid tetrasodium salt hydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
A17385.0B A17385.0I A17385.30
A17385.0BEA 66.9 EUR InStock
A17385.0B A17385.0I A17385.30
EDTA sel tétrasodique hydraté 98%
EDTA sel tétrasodique hydraté
Purity: 98% CAS No.: 194491-31-1 Molecular Formula: C10H12N2Na4O8.xH2O Formula Weight: 380.17(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3828865 MDL No.: MFCD00150025
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₄O₉
MW: 380,17 g/mol (anhy)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150025
Numéro CAS: 194491-31-1
EINECS: 200-573-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité